Learn More
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) Mouse, Clone: PMEL/2037, enQuireBio™
Código de producto. 15920868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15920868 20 μg 20 microgramos
15930868 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15920868
Marca: EnquireBio 6490MSM7P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon PMEL/2037
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SILV protein fragment (apprx. aa 376-502)
Peso molecular del antígeno 90-100kDa
Control positivo SK-MEL-28 cells or Melanoma
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6490
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ