Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión serie GP con calibración interna y homologación clase II
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7203362
Click to view available options
Capacidad:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6,1 kg
61 kg
Legibilidad:
0,1 g
1 g
10 g/1 g (gama inteligente)
1 g/0,1 g (gama inteligente)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16601132
Marca: A&D Weighing GP30KEC
Con capacidades de 12 a 102 kg, estas balanzas industriales de alta precisión tienen un gran plato de pesaje, además de protección IP65 contra el polvo y el agua. Función SmartRange para una mayor precisión, independientemente del peso de tara del recipiente.
  • Homologación tipo CE
  • Diseño de brazo oscilante o diseño de plataforma y pantalla independiente
  • Protección IP65
  • Construcción de acero inoxidable & aleación de aluminio resistente
  • Calibración sencilla con pesa de calibración interna
  • Velocidad de respuesta de SHS de solo 1,5 segundos
  • Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
  • Interfaz RS-232C.
  • Salida de comparador y salida analógica (opcional)
  • Gran pantalla fluorescente de vacío
  • Función de memoria de datos
  • Función de recuento con ACAI (mejora de precisión por recuento automático)
  • Función de gama inteligente (GP-32K/102K/32KS)
  • Función de comparador
  • Pesaje con gancho inferior para muestras térmicas y magnéticas, así como para el cálculo de la densidad
  • Función de pesaje de animales
Especificaciones
Capacidad 31 kg
Tipo de pantalla VFD
Legibilidad 0,1 g
Tiempo de estabilización 1,5 segundos
Tipo Balanzas de precisión industriales