Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GP GC Septa
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Diseñados para aplicaciones ordinarias poco exigentes
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 275 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Septos de la GP |
| Diámetro exterior (métrico) | 6 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 275 °C |
| Material | Silicona |
| Cantidad | 50/pack |