Learn More
GOT2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107858 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237688 20 μL 20 microlitros
30233627 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237688
Marca: Proteintech 677381IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The GOT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GOT2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, chicken antigen. The GOT2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GOT2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1B6C6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FLJ40994; KAT4; KATIV; mitAAT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2806
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 39-40 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1