Descripción
The GOT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GOT2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, chicken antigen. The GOT2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GOT2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B6C6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | FLJ40994; KAT4; KATIV; mitAAT |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |