Learn More
Gosselin™ Platillos de polipropileno
Código de producto. 12307487
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Tipo de producto:
Recipiente
Recipiente ionizado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 160
paquete de 70
paquete de 80
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto unitSize
12307487 510 mL Recipiente ionizado paquete de 160
11793234 1070 mL Recipiente paquete de 70
11783234 1000 mL Recipiente paquete de 80
11703244 510 mL Recipiente paquete de 160
12317487 775 mL Recipiente paquete de 100
5 options
Código de producto. 12307487
Marca: Gosselin™ PR50001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan un almacenamiento general seguro en el laboratorio. Los platillos de polipropileno Gosselin™ se han fabricado con plástico de polipropileno de color blanco.
  • No estériles
  • Alta resistencia a impactos
  • Con tapa de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente ionizado
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto, cilíndrico
Capacidad (métrico) 510 mL
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Blanco
Diámetro (métrico) 101 mm
Altura (métrico) 72 mm
Incluye Sello natural y tapón roscado de polipropileno blanco
N.º por caja 160/Paq.