Learn More
Gosselin™ Tapones de fijación a presión para tubos
Código de producto. 11829002
Change view
Click to view available options
:
Diámetro: 85mm
Código de producto.
11829002 Diámetro: 85mm
1 options
Código de producto. 11829002
Marca: Gosselin™ C40008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Para recipientes cónicos de 400 ml
  • LDPE
  • Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Polipropileno transparente o blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón a presión
Material LDPE
Para utilizar con (equipo) Recipiente cónico de 400 ml
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.