Learn More
Corning™ Calcillo de tapón de rosca de polipropileno con mango extraíble, azul, estéril
Descripción
- Recipientes de polipropileno de color azul
- Mango extraíble
- Resistente a los golpes, a prueba de fugas
- Sin riesgos de contaminación cruzada
- Información sobre trazabilidad en cada bolsa
- Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Mango extraíble |
| Capacidad (imperial) | 3,04 oz |
| Capacidad (métrico) | 90 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | EC N 1935/2004, ISO 11137 |
| Para utilizar con (aplicación) | Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,69 in |
| Mostrar más |