Learn More
Corning™ Calcillo de tapón de rosca de polipropileno con mango extraíble, azul, estéril
Código de producto. 11743144
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
90 ml
125 mL
180 mL
Altura (imperial):
10,82 in
11,41 in
12 in
Altura (métrico):
27,5 cm
27.5 cm
29 cm
30,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 250
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
11743144 180 mL 12 in 30,5 cm paquete de 100
11773154 90 ml 11,41 in 29 cm paquete de 150
11763144 40 ml 10,82 in 27.5 cm paquete de 250
11733144 125 mL 10,82 in 27,5 cm paquete de 100
4 options
Código de producto. 11743144
Marca: Corning™ TAT5302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Recipientes de polipropileno de color azul
  • Mango extraíble
  • Resistente a los golpes, a prueba de fugas
  • Sin riesgos de contaminación cruzada
  • Información sobre trazabilidad en cada bolsa
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material Polipropileno
Incluye Mango extraíble
Capacidad (imperial) 6.08 oz.
Capacidad (métrico) 180 mL
Esterilidad Estéril
Color Azul
Certificaciones/conformidad EC N 1935/2004, ISO 11137
Para utilizar con (aplicación) Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
Diámetro exterior (imperial) 2.04 in.
Diámetro exterior (métrico) 5.2 cm
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 30,5 cm