Learn More
Corning™ Bolsas para mezcla de polietileno estériles
Descripción
- Bolsas de polietileno (PE)
- De 80 a 3500 ml
- Con o sin filtro
- Trazabilidad en cada bolsa de filtros
- Estéril
Información de órdenes
Use bag clip, Cat. No. 07-201-979, to close bags between sample preparation steps.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con filtro lateral |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| N.º por caja | 1500/caja |
| N.° por paquete | 500/Paq. |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Capacidad (métrico) | 400 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 190 mm |