Learn More
Corning™ Bolsas para mezcla de polietileno estériles
Código de producto. 11787919
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
Descripción:
Con filtro completo
Con filtro lateral
Sin filtro
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 2500
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción Cantidad unitSize
11787919 400 ml Con filtro lateral 50/Paq. paquete de 1500
11777919 400 ml Con filtro completo 50/Paq. paquete de 1500
11755085 400 ml Sin filtro 50/Paq. paquete de 2500
3 options
Código de producto. 11787919
Marca: Corning™ BBAG04
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas universales para una suspensión homogénea
  • Bolsas de polietileno (PE)
  • De 80 a 3500 ml
  • Con o sin filtro
  • Trazabilidad en cada bolsa de filtros
  • Estéril
Información de órdenes
Use bag clip, Cat. No. 07-201-979, to close bags between sample preparation steps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Con filtro lateral
Capacidad (métrico) 400 ml
Color Natural
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
N.º por caja 1500/caja
N.° por paquete 500/Paq.
Cantidad 50/Paq.
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 190 mm