Learn More
Corning™ Placa de Petri con fondo redondo
Click to view available options
Ventilación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 720
Descripción
- 65 x 14,5 mm (An x Al)
- 0/3/4 orificios de ventilación
- Poliestireno en cristal (PS)
- Planicidad óptima
- Tapa de agarre
- Rejilla moldeada de 10 x 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cuadriculado | Rejilla |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Cultivo Celular Placa Petri |
| Número de pocillos | 1 |
| N.º por caja | 720/caja |
| N.° por paquete | 20/Paq. |
| Ventilación | Sí |
| Altura (métrico) | 14,5 mm |
| Mostrar más |