Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda
Descripción
- Para el uso en el laboratorio
- Compatibles con sistemas de automatización
- Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
- Disponibles con o sin tapones
- Disponibles como estériles o asépticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137 |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Envase | Bolsa de 2500 |
| Cantidad | Caja de cartón de 12500 |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 8.4 mm |
| Mostrar más |