Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda
Código de producto. 11700485
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 mL
Tipo de tapón:
No
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
2500 PCS
paquete de 2500
paquete de 5000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón unitSize
11700485 1 ml Tapón recto paquete de 2500
11734624 2 mL Tapón recto paquete de 5000
11782065 1 ml No 2500 PCS
3 options
Código de producto. 11700485
Marca: Gosselin™ TL41A03
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan una gran resistencia a la centrifugación de hasta 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ se han fabricado con plástico de poliestireno.
  • Para el uso en el laboratorio
  • Compatibles con sistemas de automatización
  • Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
  • Disponibles con o sin tapones
  • Disponibles como estériles o asépticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Poliestireno
Para utilizar con For clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Envase 2500BG
Cantidad 10,000 Carton
Con reborde No
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 8.4 mm
Tipo de tapón Tapón recto
Tipo de producto Tubo de ensayo