Learn More
Tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml
Descripción
- Base redonda
- Poliestireno
- Color natural (transparente)
- Apto para aplicaciones con alimentos
- Con certificado CE N°1935/2004 e ISO 11137: Cero
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137 |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Envase | Bolsa de 250 |
| Cantidad | Cartón de 1000 |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 16mm |
| Mostrar más |