Learn More
Placa de Petri de poliestireno Gosselin™
Código de producto. 11718593
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
140 mm
140 mm
Altura (métrico):
14,2 mm
20,6 mm
Ventilación:
0
3
6
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
176 PCS
paquete de 176
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Ventilación Esterilidad unitSize
11718593 140 mm 20,6 mm 0 Estéril paquete de 176
11758573 55 mm 14,2 mm 6 Estéril 1620 PCS
15268043 140 mm 20,6 mm 3 Estéril 176 PCS
15258043 140 mm 20,6 mm 3 Estéril 176 PCS
11788573 55 mm 14,2 mm 0 Estéril 1620 PCS
11778573 55 mm 14,2 mm 0 Estéril 1620 PCS
11708593 140 mm 20,6 mm 0 Estéril 176 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11718593 Proveedor Gosselin N.º de proveedor BP14002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Platos de poliestireno cristal, con una planitud óptima.
  • Adecuadas para la producción aséptica
  • Esterilizadas mediante radiación
  • Fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N° 1935/2004, ISO 11137:
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología
Cantidad Cartón de 176
Ventilación 0
Altura (métrico) 20,6 mm
Diámetro (métrico) 140 mm