Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos con tapón con bisagras
Descripción
- Resistentes a impactos
- Tapón con bisagras autoestable
- Con o sin área de escritura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Recto, cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
| Color del tapón | Natural |
| Tipo de tapón | Tapón con bisagras |
| Mostrar más |