Learn More
Gosselin™ Tubos de PP con base redonda
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Unit Size:
paquete de 6000
Description
- Hechos de polipropileno duradero
- Fondo redondo
- Compatibles con sistemas de automatización
- Aptos para la centrifugación
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 10,9 mm |
| Tipo de producto | Tubo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 6000 |
| N.° por paquete | 1500 |
| Esterilidad | Estéril |
| Altura (métrico) | 42,5 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction