Learn More
Gosselin™ Recipientes cónicos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1000 mL
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Sí
Sí (sin montar)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 220
paquete de 250
paquete de 460
paquete de 660
Descripción
- Resistentes a impactos
- Graduaciones moldeadas en el exterior en recipientes transparentes; graduaciones internas moldeadas en recipientes blancos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cónico, cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | EC N°1935/2004 |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Color | Natural |
| Mostrar más |