Learn More
Gosselin™ Recipientes cónicos
Código de producto. 11809012
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1000 mL
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Sí
Sí (sin montar)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 220
paquete de 250
paquete de 460
paquete de 660
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Diámetro (métrico) Closure Included unitSize
11809012 200 mL Blanco 62 mm Sí paquete de 660
11783164 400 mL Natural 85 mm Sí (sin montar) paquete de 460
11871091 200 mL Natural 62 mm Sí (sin montar) paquete de 660
12612225 1000 mL Natural 105 mm Sí paquete de 120
11783154 1000 mL Natural 105 mm Sí (sin montar) paquete de 250
11730084 200 mL Natural 62 mm Sí paquete de 220
11793154 1000 mL Natural 105 mm No paquete de 250
11819002 200 mL Natural 62 mm No paquete de 660
11703174 400 mL Natural 85 mm No paquete de 460
12612205 1000 mL Blanco 105 mm Sí (sin montar) paquete de 120
11743174 400 mL Blanco 85 mm Sí paquete de 460
11723174 1000 mL Blanco 105 mm Sí paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11809012 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor PC200A04
Edge
Proporcionan un almacenamiento seguro en el laboratorio. Los recipientes cónicos Gosselin™ se han fabricado con polipropileno transparente o blanco.
  • Resistentes a impactos
  • Graduaciones moldeadas en el exterior en recipientes transparentes; graduaciones internas moldeadas en recipientes blancos
  • Tapa a presión de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Graduated Sí
Material Polipropileno
Forma Cónico, cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 200 mL
Certificaciones/conformidad EC N°1935/2004
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Blanco
Diámetro (métrico) 62 mm
Graduaciones 25 mL
Altura (métrico) 88 mm
Incluye Tapón a presión de LDPE
N.º por caja 660/Paq.