Learn More
Gosselin™ Recipientes cónicos
Código de producto. 11793154
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1000 mL
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Sí
Sí (sin montar)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 220
paquete de 250
paquete de 460
paquete de 660
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Diámetro (métrico) Closure Included unitSize
11793154 1000 mL Natural 105 mm No paquete de 250
11783164 400 mL Natural 85 mm Sí (sin montar) paquete de 460
11871091 200 mL Natural 62 mm Sí (sin montar) paquete de 660
12612225 1000 mL Natural 105 mm Sí paquete de 120
11783154 1000 mL Natural 105 mm Sí (sin montar) paquete de 250
11730084 200 mL Natural 62 mm Sí paquete de 220
11819002 200 mL Natural 62 mm No paquete de 660
11703174 400 mL Natural 85 mm No paquete de 460
12612205 1000 mL Blanco 105 mm Sí (sin montar) paquete de 120
11809012 200 mL Blanco 62 mm Sí paquete de 660
11743174 400 mL Blanco 85 mm Sí paquete de 460
11723174 1000 mL Blanco 105 mm Sí paquete de 250
12 options
Código de producto. 11793154
Marca: Gosselin™ PC100003
Proporcionan un almacenamiento seguro en el laboratorio. Los recipientes cónicos Gosselin™ se han fabricado con polipropileno transparente o blanco.
  • Resistentes a impactos
  • Graduaciones moldeadas en el exterior en recipientes transparentes; graduaciones internas moldeadas en recipientes blancos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included No
Graduated Sí
Material Polipropileno
Forma Cónico, cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1000 mL
Certificaciones/conformidad EC N°1935/2004
Tipo de tapón Tapón a presión (no incluido)
Color Natural
Diámetro (métrico) 105 mm
Altura (métrico) 130 mm
N.º por caja 250/caja