Learn More
Tubos de base redonda de polipropileno Gosselin™ de 10 ml
Código de producto. 11773294
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón con aletas
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
1250 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11773294 Tapón con aletas paquete de 1000
11758064 Sin tapón 1250 PCS
11763294 Tapón recto paquete de 1000
3 options
Código de producto. 11773294
Marca: Gosselin TR9504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. Los tapones de los tubos de base redonda de polipropileno Gosselin™ de 10 ml se venden por separado.
  • Polipropileno de color natural 
  • Capacidad nominal de 10 ml
  • Certificados según EC N°1935/2004, ISO 11137 : Cero
  • Sin tapón/tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Envase Bolsa de 250
Cantidad Cartón de 1000
Con reborde No
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 15,4 mm
Tipo de tapón Tapón con aletas
Tipo de producto Tubo de fondo redondo