Learn More
Tubos de base redonda de polipropileno Gosselin™ de 10 ml
Código de producto. 11763294
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón con aletas
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
1250 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11763294 Tapón recto paquete de 1000
11758064 Sin tapón 1250 PCS
11773294 Tapón con aletas paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11763294 Proveedor Gosselin N.º de proveedor TR9503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. Los tapones de los tubos de base redonda de polipropileno Gosselin™ de 10 ml se venden por separado.
  • Polipropileno de color natural 
  • Capacidad nominal de 10 ml
  • Certificados según EC N°1935/2004, ISO 11137 : Cero
  • Sin tapón/tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Desechables
Para utilizar con Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Envase Bolsa de 250
Cantidad Cartón de 1000
Con reborde No
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 15,4 mm
Tipo de tapón Tapón recto
Tipo de producto Tubo de fondo redondo