Learn More
Pipetas serológicas de plástico Gosselin™
Código de producto. 11937715
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
Color:
Amarillo
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
11937715 2 mL Natural paquete de 1000
11793124 1 mL Amarillo paquete de 2000
2 options
Código de producto. 11937715
Marca: Gosselin GPN2E25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye tapón hidrófobo codificado por colores. Las pipetas serológicas de plástico Gosselin™ se han fabricado con poliestireno.
Pipeta de poliestireno
• Pipeta punta normal esterilizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Tapón hidrófobo
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Graduado Sí
Cantidad 1000/Paq.
Estilo de punta Extremo fino
Color Natural
Volumen (métrico) 2 mL
Longitud (métrico) 270 mm
Tipo Pipeta