Learn More
Corning™ Placas de Petri
BIOPHARMA
Código de producto. 15498784
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 × 15.8 mL
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Número de pocillos:
1
2
Ventilación:
3
4
6
Esterilidad:
Estéril
Estériles o asépticos
No estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
252 PCS
720 PCS
paquete de 1620
paquete de 720
paquete de 825
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Número de pocillos Ventilación Esterilidad unitSize
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
11861583 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12374079 90 x 15 mm 2 3 Estéril paquete de 825
11812532 60 x 15 mm 1 6 No estéril 1620 PCS
11768573 60 x 15 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Estéril 720 PCS
12397487 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
11798563 120,5 × 15.8 mL 1 4 Estériles o asépticos 252 PCS
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Estéril paquete de 720
15488784 90 x 14,2 mm 1 4 Estéril paquete de 825
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
12 options
Código de producto. 15498784
Marca: Corning™ BP93D102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
Óptima para la automatización y con una doble bolsa exterior esmerilada con trazabilidad. Optimizadas para la automatización.
  • Tres orificios de ventilación
  • Poliestireno de cristal
  • Área mate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para automatización
Incluye Traceability Labels
Envase Área mate, doble envase; etiquetas de trazabilidad
Cantidad Caja de 825
Ventilación 3
Dimensions (Dia. x H) 90 x 14,2 mm
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm