Learn More
Corning™ Placas de Petri
Código de producto. 11831553
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 × 15.8 mL
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Número de pocillos:
1
2
Ventilación:
3
4
6
Esterilidad:
Estéril
Estériles o asépticos
No estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
252 PCS
720 PCS
paquete de 1620
paquete de 720
paquete de 825
Código de producto. 11831553
Marca: Corning™ BP93B15
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
  • Poliestireno de cristal
  • Planicidad óptima
  • Fabricados en clase 100
  • Apertura sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 1
Envase Bolsa doble con etiqueta de trazabilidad
Ventilación 3
Dimensions (Dia. x H) 90 x 15 mm
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 90 mm