Learn More
Placa Petri Gosselin™ con embalaje para salas limpias
Código de producto. 15428784
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
16,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
15428784 16,2 mm paquete de 700
1 options
Código de producto. 15428784
Marca: Gosselin BH93B102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N° 1935/2004, ISO 11137:
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología
Cantidad Cartón de 700
Ventilación 3 orificios de ventilación
Altura (métrico) 16,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm