Learn More
Gosselin™ Frascos para muestreo medioambiental de PET
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Incluye:
30 mg de tiosulfato sódico
60 mg de tiosulfato sódico
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 144
Descripción
- Tapón de rosca a prueba de fugas y con precinto de seguridad
- Etiqueta para trazabilidad
- Peso ligero
- Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
- Irrompibles
- Estériles
- CE-IVD
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 31,7mm |
| Incluye | 30 mg de tiosulfato sódico |
| Material | PET |
| Longitud (métrico) | 63 mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Anchura (métrico) | 63 mm |
| Forma | Octogonal |
| Altura (métrico) | 132 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de manipulación |