Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 1 l
Description
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Disponibles estériles o asépticos
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Color | Natural |
| Descripción | Cuadrada |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 95 x 76 x 185mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
| Incluye | Tapón de rosca de HDPE blanco con acolchado individual |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| N.° por paquete | 90/cartón |
| Color de tornillo | Blanco |
| Show More |