Learn More
Gosselin™ Espátulas en forma de L de inoculación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12642285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Cantidad por caja de cartón: 2000
Cantidad por caja de cartón: 6000
Pack de 1000
Subpaquetes de 5
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 1000
paquete de 5000
paquete de 6000
12642285 Pack de 1000 paquete de 5000
12908140 Pack de 1000 paquete de 1000
11821741 Cantidad por caja de cartón: 2000 400 PCS
11836191 Subpaquetes de 5 400 PCS
12622265 Cantidad por caja de cartón: 6000 paquete de 6000
5 options
Código de producto. 12642285
Marca: Gosselin™ ETAR01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para esparcir sobre la superficie de medios sólidos en aplicaciones microbiológicas. Los esparcidores en forma de L de inoculación Gosselin™ están fabricados de poliestireno.
  • Extremo curvado
  • Estéril y desechable
  • Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Sí
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color Blanco
Longitud (métrico) 148 mm
Cantidad Pack de 1000
Forma Con forma de L
Material Poliestireno
Tipo de producto Espátula de inoculación
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para usos microbiológicos, industriales, ambientales y de productos lácteos
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.