Learn More
Gosselin™ Espátulas en forma de L de inoculación
Click to view available options
Cantidad:
Cantidad por caja de cartón: 2000
Cantidad por caja de cartón: 6000
Pack de 1000
Subpaquetes de 5
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 1000
paquete de 5000
paquete de 6000
Descripción
- Extremo curvado
- Estéril y desechable
- Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 148 mm |
| Cantidad | Cantidad por caja de cartón: 6000 |
| Forma | Con forma de L |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Espátula de inoculación |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos microbiológicos, industriales, ambientales y de productos lácteos |