Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 ml
Altura (métrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Incluye:
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
Envase:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
100 PCS
77 PCS
paquete de 100
Descripción
- Resistentes a roturas
- Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 22 mm |
| Incluye | 120 mg/l de tiosulfato sódico |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Envase | A granel |
| Cantidad | 100/cartón |
| Esterilidad | Estéril |
| Anchura (métrico) | 70 mm |
| Mostrar más |