Learn More
Frascos rectangulares de tiosulfato sódico de HDPE Gosselin™
Click to view available options
Color:
Natural
Translúcido
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Anchura (métrico):
45 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
312 PCS
paquete de 200
Descripción
- Predosificados con tiosulfato sódico, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
- 250 ml a 500 ml de HDPE cuadrado o 500 ml de PETG octogonal - envasados a granel
- Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Color del tapón | Rojo |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |