Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE octogonales
Código de producto. 11708663
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca incluido
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
300 PCS
paquete de 100
paquete de 194
paquete de 300
paquete de 45
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Color del tapón unitSize
11708663 100 ml Tapón de rosca incluido Blanco paquete de 300
11728663 100 ml Tapón de rosca Rojo 300 PCS
11743293 100 ml Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 300
11743054 250 ml Tapón de rosca Rojo paquete de 194
11733303 500 ml Tapón de rosca incluido Blanco paquete de 100
11773084 500 ml Tapón de rosca Rojo paquete de 100
12304149 500 ml Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 100
12374139 1 l Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 60
11708643 1 l Tapón de rosca Rojo paquete de 60
11733293 1 l Tapón de rosca incluido Blanco paquete de 60
11733044 2 l Tapón de rosca Rojo paquete de 45
12384139 2 l Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 45
12 options
Código de producto. 11708663
Marca: Gosselin™ FCP10005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos de HDPE octagonales Gosselin™ se han fabricado con HDPE translúcido.
  • Aséptico
  • Resistentes a roturas
  • Tapón de rosca con cuello estrecho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Incluye Tapón de rosca de LDPE blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 39 mm
Cantidad 300/cartón
Anchura (métrico) 39 mm
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 99 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca incluido