Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Código de producto. 11865953
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Diámetro interior del cuello (métrico):
22 mm
28 mm
29 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
77 PCS
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Diámetro interior del cuello (métrico) Esterilidad unitSize
11865953 Blanco 29 mm Estéril paquete de 100
11703094 Rojo 29 mm Estéril paquete de 100
11783084 Rojo 22 mm Estéril 100 PCS
11793084 Rojo 22 mm No estéril 100 PCS
11740485 Rojo 28 mm Estéril 77 PCS
11723293 Blanco 22 mm No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11865953 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor FC51003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Predosificados con tiosulfato de sodio, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua. Los frascos cuadrados de HDPE Gosselin™ se fabrican con HDPE translúcido.
  • Resistentes a roturas
  • Con graduaciones moldeadas
  • Con tapón de rosca con junta moldeada o tapón con bisagras con reborde interior y anillo de seguridad
  • Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 29 mm
Incluye Tapón con bisagras de LDPE blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 70 mm
Cantidad 100/cartón
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 70 mm
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Desechables
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 148 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón con bisagras