Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Código de producto. 11740485
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Diámetro interior del cuello (métrico):
22 mm
28 mm
29 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
77 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11740485
Marca: Gosselin™ FC100052
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Predosificados con tiosulfato de sodio, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua. Los frascos cuadrados de HDPE Gosselin™ se fabrican con HDPE translúcido.
  • Resistentes a roturas
  • Con graduaciones moldeadas
  • Con tapón de rosca con junta moldeada o tapón con bisagras con reborde interior y anillo de seguridad
  • Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (métrico) 1 l
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Incluye Tapón de rosca de polipropileno rojo con junta moldeada
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 82 mm
Cantidad 77/cartón
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 82 mm
Color del tapón Rojo
Graduaciones Sí
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 182 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.