Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Descripción
- Resistentes a roturas
- Con graduaciones moldeadas
- Con tapón de rosca con junta moldeada o tapón con bisagras con reborde interior y anillo de seguridad
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 22 mm |
| Incluye | Tapón de rosca de LDPE blanco con junta moldeada |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 100/cartón |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 70 mm |
| Color del tapón | Blanco |
| Mostrar más |