Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados de HDPE natural
Description
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Esterilizados o asépticos mediante irradiación
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural |
| Descripción | Cuadrada |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
| Incluye | Tapón de rosca de HDPE rojo doble y junta natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| N.° por paquete | 150/cartón |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 76mm |
| Show More |