Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados de HDPE natural
Código de producto. 11783293
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapa de rosca con sellado
Tapón de rosca
Tapón de rosca acolchado
Tapón de rosca con sello con forma
Material del cierre:
HDPE
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
175 PCS
paquete de 150
paquete de 162
paquete de 175
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Certificaciones/conformidad Color del tapón unitSize
11783293 Tapa de rosca con sellado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Blanco 175 PCS
12842919 Tapón de rosca HDPE CE N°1935/2004 Rojo paquete de 150
11773064 Tapa de rosca con sellado Polietileno de alta densidad (HPDE) EC N°1935/2004 Rojo 175 PCS
11783064 Tapa de rosca con sellado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo 175 PCS
11793064 Tapón de rosca LDPE CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo 175 PCS
11703074 Tapón de rosca LDPE CE N°1935/2004 Rojo 175 PCS
11729592 Tapa de rosca con sellado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Azul paquete de 175
11723084 Tapón de rosca LDPE CE N°1935/2004 Azul 175 PCS
11733084 Tapa de rosca con sellado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 Azul paquete de 162
11831723 Tapón de rosca HDPE CE N°1935/2004 Azul paquete de 150
11759535 Tapón de rosca acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Blanco paquete de 175
11713074 Tapón de rosca con sello con forma Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 Rojo 175 PCS
11723074 Tapón de rosca con sello con forma Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 Rojo paquete de 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11783293 Supplier Gosselin™ Supplier No. LC50008
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE Gosselin™ se suministran con tapón individual, doble o con tapón a prueba de fugas.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Descripción Cuadrada
Diámetro interior del cuello (métrico) 58 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 76 mm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 76 mm
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Desechables
Graduated Sí
Altura (métrico) 122 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapa de rosca con sellado