Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados de HDPE natural
Código de producto. 11729592
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapa de rosca con sellado
Tapón de rosca
Tapón de rosca acolchado
Tapón de rosca con sello con forma
Material del cierre:
HDPE
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
175 PCS
paquete de 150
paquete de 162
paquete de 175
Código de producto. 11729592
Marca: Gosselin™ LC50005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE Gosselin™ se suministran con tapón individual, doble o con tapón a prueba de fugas.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Descripción Cuadrada
Diámetro interior del cuello (métrico) 58 mm
Incluye Tapón de rosca de HDPE azul doble y junta natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 76 mm
N.° por paquete 175/cartón
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 76 mm
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Desechables
Graduated Sí
Altura (métrico) 122 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapa de rosca con sellado