Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l
Código de producto. 11855953
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Translúcido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Doble
Tapón de rosca a prueba de manipulación con acolchado
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Esterilidad Tipo de tapón Color del tapón unitSize
11855953 Natural No estéril Tapón de rosca individual Azul 50 PCS
11753044 Translúcido Estéril Tapón de rosca doble Rojo paquete de 50
11763044 Translúcido No estéril Tapón de rosca individual Rojo 50 PCS
11761756 Translúcido Estéril Tapón de rosca individual Rojo paquete de 50
11793044 Natural Estéril Tapón de rosca doble Rojo paquete de 50
11723044 Translúcido No estéril Tapón de rosca a prueba de manipulación con acolchado Rojo paquete de 50
11743044 Translúcido No estéril Tapón de rosca doble Rojo paquete de 50
11764716 Natural No estéril Doble Azul paquete de 50
11703054 Natural No estéril Tapón de rosca doble Azul paquete de 50
11773044 Natural No estéril Tapón de rosca doble Blanco paquete de 50
11706565 Natural No estéril Tapón de rosca doble Rojo paquete de 50
11783044 Translúcido No estéril Tapón de rosca con acolchado Rojo 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11855953 Supplier Gosselin™ Supplier No. LC200010
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 2L Gosselin™ se suministran con tapón individual o doble, o con tapón de rosca con relleno.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Disponibles estériles o asépticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 2 l
Color Natural
Descripción Cuadrada
Diámetro interior del cuello (métrico) 58 mm
Incluye Tapón azul de 58 mm, montado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Desechables
Graduated Sí
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca individual