Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l
Código de producto. 11706565
Click to view available options
Color:
Natural
Translúcido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Doble
Tapón de rosca a prueba de manipulación con acolchado
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 11706565
Marca: Gosselin™ LC200032
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 2L Gosselin™ se suministran con tapón individual o doble, o con tapón de rosca con relleno.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Disponibles estériles o asépticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 l
Color Natural
Descripción Cuadrada
Diámetro interior del cuello (métrico) 58 mm
Incluye Tapón de rosca de HDPE doble; sello y etiqueta blanca
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 109 mm
N.° por paquete 50/cartón
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 96 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Desechables
Graduated Sí
Altura (métrico) 230 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca doble