Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Color | Natural |
| Descripción | Cuadrada |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
| Incluye | Tapón de rosca de HDPE azul doble y junta natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 109 mm |
| N.° por paquete | 50/cartón |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 96 mm |
| Mostrar más |