Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
Código de producto. 11783054
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
210 PCS
paquete de 130
paquete de 210
Código de producto. 11783054
Marca: Gosselin™ LC25003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 250mL Gosselin™ se suministran con tapón individual, doble o con tapón de rosca a prueba de fugas.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Estériles o asépticos mediante radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Descripción Cuadrada
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 57 mm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 57 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Desechables
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 109 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca individual