Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
Description
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Estériles o asépticos mediante radiación
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural |
| Descripción | Cuadrada |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 57 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 57 mm |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | EC N°1935/2004 |
| Show More |