Learn More
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml
Código de producto. p-8002233
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tresylene
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Tamaño de la unidad:
140 PCS
paquete de 140
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Certificaciones/conformidad unitSize
11713094 Tapón de rosca doble Polietileno CE N°1935/2004 140 PCS
11743094 Tapón de rosca individual Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 140
11733094 Tapón de rosca doble Polietileno CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 140
11557862 Tapón de rosca individual Polietileno de alta densidad (HPDE) CE N°1935/2004 140 PCS
11753094 Tapón de rosca con acolchado Tresylene CE N°1935/2004 paquete de 140
11723094 Tapón de rosca con acolchado Tresylene CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 140
6 options
Código de producto. 11713094
Marca: Gosselin LR50001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE. Los frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 l están disponibles con cierre individual, doble o tapón a prueba de fugas.
  • Frascos de un solo uso, HDPE, redondos y cuadrados de 50 ml a 2.500 ml
  • Disponibles con una selección de tres tapones diferentes: Cierre individual: tapón de rosca profunda y de color rojo Cierre doble: tapón de rosca de color rojo y sello de polietileno Tapón de rosca a prueba de fugas, color rojo, con sello de tresylene (solo tamaños de 100 a 1.000 ml)
  • Los frascos tienen montado un tapón de rosca y se disponen en cajas
  • Disponibles asépticos o esterilizados mediante radiación con certificado de esterilidad desplegable
  • Los frascos de 2.500 ml tienen tapones blancos
  • Solo para investigación, a menos que se indique lo contrario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 80mm
Cantidad 140/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 80 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 136 mm
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca doble