Learn More
Gosselin™ Botellas redondas de HDPE natural Gosselin™ de 250 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11730555
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tresylene
Color del tapón:
Azul
Rojo
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Tamaño de la unidad:
145 PCS
paquete de 145
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Color del tapón Certificaciones/conformidad unitSize
11730555 Tapón de rosca con acolchado Tresylene Rojo CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 145
11733313 Tapón de rosca individual LDPE Rojo CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 145
11723064 Tapón de rosca doble Polietileno Rojo CE N°1935/2004 145 PCS
11547862 Tapón de rosca individual Polietileno de alta densidad (HPDE) Rojo CE N°1935/2004 145 PCS
11733064 Tapón de rosca doble Polietileno Rojo CE N°1935/2004, ISO 11137 paquete de 145
11703303 Tapón de rosca Polietileno de alta densidad (HPDE) Azul CE N°1935/2004 paquete de 145
11743064 Tapón de rosca con acolchado Tresylene Rojo CE N°1935/2004 paquete de 145
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11730555 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LR25009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE. Los frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 250 ml están disponibles con tapón individual, doble, o tapón a prueba de fugas.
  • Frascos de un solo uso, HDPE, redondos y cuadrados de 50 ml a 2.500 ml
  • Disponibles con una selección de tres tapones diferentes: Cierre individual: tapón de rosca profunda y de color rojo Cierre doble: tapón de rosca de color rojo y sello de polietileno Tapón de rosca a prueba de fugas, color rojo, con sello de tresylene (solo tamaños de 100 a 1.000 ml)
  • Los frascos tienen montado un tapón de rosca y se disponen en cajas
  • Disponibles asépticos o esterilizados mediante radiación con certificado de esterilidad desplegable
  • Los frascos de 2.500 ml tienen tapones blancos
  • Solo para investigación, a menos que se indique lo contrario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 60 mm
Cantidad 145/paq.
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 60 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 125 mm
Material del cierre Tresylene
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con acolchado