Learn More
Gosselin™ Botellas redondas de HDPE natural Gosselin™ de 250 ml
Descripción
- Frascos de un solo uso, HDPE, redondos y cuadrados de 50 ml a 2.500 ml
- Disponibles con una selección de tres tapones diferentes: Cierre individual: tapón de rosca profunda y de color rojo Cierre doble: tapón de rosca de color rojo y sello de polietileno Tapón de rosca a prueba de fugas, color rojo, con sello de tresylene (solo tamaños de 100 a 1.000 ml)
- Los frascos tienen montado un tapón de rosca y se disponen en cajas
- Disponibles asépticos o esterilizados mediante radiación con certificado de esterilidad desplegable
- Los frascos de 2.500 ml tienen tapones blancos
- Solo para investigación, a menos que se indique lo contrario
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Cantidad | 145/paq. |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Color del tapón | Rojo |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |