Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Código de producto. 12314209
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
2000 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Tamaño de la unidad:
25 PCS
68 PCS
paquete de 68
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tipo de tapón unitSize
12314209 1000 ml Estéril Tapón de rosca individual paquete de 68
11778653 1000 ml No estéril Tapón de rosca doble 68 PCS
11713054 2000 ml No estéril Tapón de rosca doble 25 PCS
11567862 1000 ml No estéril Tapón de rosca individual paquete de 68
11577862 2000 ml No estéril Tapón de rosca individual 25 PCS
11788653 1000 ml Estéril Tapón de rosca doble 68 PCS
11723054 2000 ml Estéril Tapón de rosca doble 25 PCS
11798653 1000 ml No estéril Tapón de rosca con acolchado 68 PCS
11769865 1000 ml Estéril Tapón de rosca con acolchado paquete de 68
9 options
Código de producto. 12314209
Marca: Gosselin™ LR100005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos redondos de HDPE Gosselin™ se suministran con tapón de rosca con sello independiente o con tapón de rosca con relleno.
  • Cuello grande
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 101 mm
Cantidad 68/paq.
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 101 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 174 mm
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca individual