Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados de 150 ml
Código de producto. p-8002230
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
300 PCS
paquete de 300
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Esterilidad unitSize
11773024 Tapón de rosca individual LDPE Estéril 300 PCS
11793024 Tapón de rosca doble Polietileno de alta densidad (HPDE) No estéril 300 PCS
11713034 Tapón de rosca doble Polietileno de alta densidad (HPDE) Estéril paquete de 300
11753303 Tapón de rosca individual LDPE No estéril paquete de 300
12324189 Tapón de rosca Polietileno de alta densidad (HPDE) No estéril paquete de 300
12602185 Tapón de rosca con acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) Estéril paquete de 300
11703034 Tapón de rosca con acolchado Polietileno de alta densidad (HPDE) No estéril paquete de 300
7 options
Código de producto. 11773024
Marca: Gosselin™ LC150A03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos cuadrados de HDPE de 150mL Gosselin™ se suministran con un tapón de rosca con reborde interior, con relleno independiente o incluido.
  • Boca grande
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml
Color Natural
Descripción Cuadrada
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 50 mm
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 50 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Desechables
Boca Ancha
Altura (métrico) 95 mm
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca individual